Learn More
Labconco™ Cámara de secado transparente para FreeZone™ Liofilizadores
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
La cámara transparente permite la visualización del contenido en la liofilización a granel.
- Cámara de acrílico de 12,0 in de diámetro que se adapta a todos FreeZone™ Liofilizadores
- Permite la visualización del contenido en la liofilización a granel
- Incluye tapa de acrílico transparente con junta, válvula de liberación de vacío y paso para cables eléctricos.
- Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 in) o 355,6 mm (14 in) de diámetro
- Abertura de 203,2 mm (8 in) de diámetro al colector en la parte inferior de la cámara
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estufa de secado |
| N.º de estantes | 3 |
| Color | Transparente |
| Material | Acrílico |
| Tamaño | Corto |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone™ |
| Incluye | 8 válvulas |
| Diámetro (imperial) | 17,4 in |
| Altura (imperial) | 15,3 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 22 lb |
| Mostrar más |