Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1
Código de producto. 14823582 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 130
paquete de 154
paquete de 320
paquete de 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
14823582 10 ml paquete de 154
14833582 20 mL paquete de 130
14843582 25 ml paquete de 99
14813582 5 ml paquete de 320
14803582 3 ml paquete de 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 14823582 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 102040
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una excelente claridad y precisión dimensional de vial a vial debido al diseño tubular.Los viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro de tipo 1.
  • Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
  • El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
  • Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón con revestimiento de EPE de urea para liofilización
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 25 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico
Estilo de cuello Rosca
Modelo Tubular
Estilo de rosca Rosca
Cantidad 154/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Vial de diagnóstico