Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes sin tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16164527 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16164527 30 ml paquete de 432
16104537 60 ml paquete de 288
16114537 120 ml paquete de 160
16164487 240 ml paquete de 108
16154527 480 ml paquete de 60
16114527 950 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16164527
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 432
Acabado del cuello 20-400
Closure Included No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 79 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm