Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16194447 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Cantidad:
12
24
108
160
288
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad unitSize
16194447 60 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16124457 60 ml Vinilo/pasta 288 paquete de 288
16194417 60 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16134447 120 ml Vinilo/pasta 24 paquete de 24
16194397 120 ml Vinilo/pasta 160 paquete de 160
16104457 120 ml Espuma de PTFE/polietileno 24 paquete de 24
16114457 240 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16114407 240 ml Vinilo/pasta 108 paquete de 108
16144447 240 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16104427 480 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
16114447 480 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16124447 950 ml Vinilo/pasta 12 paquete de 12
16114427 950 ml Espuma de PTFE/polietileno 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16194447
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston transparente es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria 
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Altura con tapón (métrico) 97 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm