Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
- Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio transparente tipo III de soda-cal ofrece una mínima interferencia química con el contenido y es adecuado cuando la visibilidad es importante, pero no es necesaria protección contra los rayos UV
- Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza
- Las botellas ambientalmente sensibles ayudan a eliminar residuos y a garantizar la integridad del producto para su almacenamiento a largo plazo
Tekniske data
Tekniske data
| Capacidad (métrico) | 240 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 60 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 24-400 |
| Closure Included | Sí |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?