Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con tapones fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16184417 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16184417 950 ml Cono de polietileno paquete de 12
16154447 30 ml Cono de polietileno paquete de 48
16164447 60 ml Cono de polietileno paquete de 24
16144427 120 ml Caucho paquete de 24
16174447 120 ml Cono de polietileno paquete de 24
16184447 240 ml Cono de polietileno paquete de 12
16154427 240 ml Caucho paquete de 12
16174417 480 ml Cono de polietileno paquete de 12
16124427 480 ml Caucho paquete de 12
16134427 950 ml Caucho paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16184417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston transparente es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El vidrio Flint transparente es adecuado cuando la visibilidad es importante y no es necesaria la protección de rayos UV
  • Respetuosos con el medio ambiente: eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 209 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 206 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 94 mm
Tipo de tapón Tapón