Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston transparente es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
- Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio de soda-cal tipo III ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El vidrio Flint transparente es adecuado cuando la visibilidad es importante y no es necesaria la protección de rayos UV
- Envasados en paquetes de conveniencia con tapas fenólicas negras preadheridas para mantener la limpieza
- Disponible con la opción de forro de tapa: PE Cone o Rubber
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 18 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 10 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 81 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 48 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 20-400 |
| Mostrar más |