Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de clase A transparente con tapón y de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato transparente con tapón Fisherbrand™ incluye una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. El certificado de conformidad de lote de Fisherbrand™ correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación.
- Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple los requisitos de ISO 1042 y DIN 12664.
- Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
- Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
- El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 300 mm |
| Tolerancia | ±0,4 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 24/29 |