Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie de espuma
Código de producto. 15762416 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Flexible
Los tubos
Rígida
Longitud del mango (métrico):
92,5mm
92,5 mm
101,8mm
105,8mm
106mm
Diámetro de la punta (métrico):
4,8mm
6,7 mm
12,7mm
15mm
19,2mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Longitud del mango (métrico) Diámetro de la punta (métrico) unitSize
15762416 Rígida 106mm 15mm paquete de 100
15772416 Los tubos 105,8mm 19,2mm paquete de 100
15683814 Flexible 92,5 mm 6,7 mm paquete de 100
15792416 Rígida 101,8mm 12,7mm paquete de 100
15782416 Los tubos 92,5mm 4,8mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15762416 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX707A
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Certificado libre de silicona
Alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes.
  • La espuma de poliuretano de celdas cerradas de alta calidad ofrece un alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes
  • La suavidad y la baja abrasión protegen los componentes delicados
  • Cabezal de espuma en paleta flexible y rígida, ambos con asas de polipropileno resistentes a productos químicos
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • Sin silicona Bag-Within-A-Bag™ El embalaje consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos.
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Paleta de cabeza rígida, empuñadura larga y de fácil agarre
Diámetro del mango (imperial) 0,26 in
Longitud (imperial) 5,157 in
Para utilizar con (aplicación) Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 6,6mm
Longitud (métrico) 131mm
Longitud del mango (imperial) 4,173 in
Longitud del mango (métrico) 106mm
Material Espuma
Forma Rectangulares
Grosor (métrico) 8,8mm
Longitud de la punta (imperial) 0,984 in
Tipo de mango Largo y con agarre fácil
Longitud de la punta (métrico) 25mm
Anchura de la punta (métrico) 4,8mm
Anchura de la punta 0,276 in
Diámetro de la punta (métrico) 15mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,591 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Rígida
Material de la punta Espuma de poliuretano