Descripción
Certificado libre de silicona
Alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes.
- La espuma de poliuretano de celdas cerradas de alta calidad ofrece un alto rendimiento para aplicaciones que requieren absorbencia, baja generación de partículas y resistencia a disolventes
- La suavidad y la baja abrasión protegen los componentes delicados
- Cabezal de espuma en paleta flexible y rígida, ambos con asas de polipropileno resistentes a productos químicos
- Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
- El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
- Sin silicona Bag-Within-A-Bag™ El embalaje consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos.
- Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Paleta de cabeza de nailon flexible, empuñadura media |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,16 in |
| Longitud (imperial) | 4,45 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes |
| Color del asa | Verde claro |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 4.3 mm |
| Longitud (métrico) | 113 mm |
| Longitud del mango (imperial) | 3,642 in |
| Longitud del mango (métrico) | 92,5 mm |
| Mostrar más |