Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Código de producto. 13158605 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
13158605 Rojo cada uno
13178595 Negro cada uno
13188595 Marrón cada uno
13198595 Azul oscuro cada uno
13108605 Verde oscuro cada uno
13118605 Azul claro cada uno
13128605 Verde claro cada uno
13138605 Naranja cada uno
13148605 Morado cada uno
13168605 Transparente cada uno
13178605 Blanco cada uno
13188605 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13158605 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor EGVFP15RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25€
    13.71€ / paquete de 1
    Ahorro 2.54€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
  • Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
  • Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Rojo
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 38,1 mm (36 yd x 1,5 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm