Learn More
Fisherbrand™ Cinta de vinilo para salas limpias, 25,4 mm
Produktkode 16524522 Shop alle Fisherbrand Electrochemistry produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Azul claro
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Rojo
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Förpackningsstorlek:
36 rollos
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Color Förpackningsstorlek
16524522 Azul oscuro cada uno
16534522 Verde oscuro cada uno
13138615 Azul claro cada uno
13148615 Verde claro cada uno
13158615 Naranja cada uno
31740941 Rojo 36 rollos
13188615 Transparente cada uno
16544522 Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 missing translation for 'options'
Produktkode 16524522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.45€
    10.68€ / paquete de 1
    Ahorro 7.77€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Add to basket
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción lim
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
El Fisherbrand La cinta de vinilo para salas blancas de uso general forma una unión fuerte con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos de adhesivo cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
  • Cinta de vinilo conformable con adhesivo de goma
  • Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Ideal para codificación de colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rodillos tienen 33 m de longitud
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Azul oscuro
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm