Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivning
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
- Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
- Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada en un entorno controlado
- Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Uppfyllande
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Specifikationer
Specifikationer
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Naranja |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.