Learn More
Fisherbrand™ Cinta de vinilo para salas limpias, 12,7 mm
Código de producto. 13178585 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Naranja
Rojo
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13178585 Azul oscuro cada uno
13188585 Verde oscuro cada uno
13198585 Azul claro cada uno
13108595 Verde claro cada uno
13118595 Naranja cada uno
13138595 Rojo cada uno
13148595 Transparente cada uno
13168595 Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13178585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.80€
    8.18€ / paquete de 1
    Ahorro 2.62€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción lim
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
El Fisherbrand La cinta de vinilo para salas blancas de uso general forma una unión fuerte con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos de adhesivo cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
  • Cinta de vinilo conformable con adhesivo de goma
  • Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
  • No deja residuos de adhesivo cuando se retira
  • Ideal para codificación de colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada en un entorno controlado
  • Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
  • Todos los rodillos tienen 33 m de longitud
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Azul oscuro
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm