Learn More
Fisherbrand™ Cinta de polietileno para salas blancas, 19 mm (0,75 in)
Código de producto. 13128585 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13128585 Blanco cada uno
13138585 Amarillo cada uno
30694904 Amarillo paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13128585
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de polietileno sensible a la presión para salas blancas, con bajos niveles de partículas y carga biológica, es ideal para sellar, codificar por color y marcar en entornos limpios.
El Fisherbrand La cinta de polietileno para salas blancas es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores, empaquetado y otras aplicaciones en salas blancas.
  • Cinta de polietileno sensible a la presión
  • Ideal para sellar, codificar por color y marcar en entornos limpios.
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento Polietileno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de soporte de dosificación, codificación por colores, salas blancas y procesamiento de alimentos
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 19,05 mm (36 yd x 0,75 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm