Learn More
Cole-Parmer Accesorios de manguera para salas blancas, unión recta, polipropileno sin derivados animales
Código de producto. 30053160 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/4 in.
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
30053160 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
30053215 5/16 in paquete de 10
30054328 5/32 pulg paquete de 10
30053273 3/4 in. paquete de 10
30054039 1,9 cm (1 x 8 in) paquete de 10
30054186 1,9 cm (5 x 8 in) paquete de 10
30053571 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
30053363 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30053669 1/2 in paquete de 10
30053828 3/8 in paquete de 10
30053047 1 in paquete de 10
30053374 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30053160 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5010811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.95€
    8.42€ / paquete de 10
    Ahorro 1.53€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Montaje rápido y sencillo sin herramientas. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Cumple con los requisitos de la FDA 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) y (c)3.1a y cumple con RoHS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 32 in)
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -23 °C
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Puerto de salida Unión de espiga de manguera
Método de esterilización 121 °C
Forma Recto
Color Natural