Learn More
Fisherbrand™ Bata de laboratorio desechable de polipropileno de clase I
Código de producto. 17283034 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longitud del manguito (métrico):
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longitud (métrico):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 17283034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
  • Polipropileno no tejido blanco
  • Puños elásticos
  • Peso del tejido:40 g/m2
  • Cuello estándar, sin bolsillos para las manos
  • Abertura posterior
  • Cuello sencillo
  • Cinco cierres a presión para un cierre seguro
  • Unisex
Especificaciones
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico
Desechables Sí
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de collarín Cuello sencillo
Tipo de costura Costuras cosidas a cuatro hilos
Tamaño del tórax (métrico) 77 cm
Certificaciones/conformidad Clase I; CE 0197; Directiva 93/42/CEE Anexo V
Certificaciones/conformidad (Europa) 93/42/CEE
Incluye Cinco cierres a presión, abertura posterior de 27 cm
Tipo de empaquetado Envasado individualmente en bolsa de PE
Longitud (métrico) 112 cm
Longitud del manguito (métrico) 81 cm