Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase F1
Descripción
- Peso de la clase F1
- Se suministran con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- Conforme con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 100 mg |
| Tolerancia | ± 0,05 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |