Learn More
BRAND™ Matraz aforado de PMP de clase B
Código de producto. 17400144 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17400144 50 ml paquete de 2
10014080 1000 ml cada uno
17410144 100 ml paquete de 2
10319570 100 ml cada uno
17420144 250 ml paquete de 2
10665551 250 ml cada uno
10359710 500 ml 1 PCS
10195630 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17400144 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricación en PMP (polimetilpenteno) transparente
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (métrico) 146 mm
Límite de error ±0,12 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Tolerancia ±0,12 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B