Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Código de producto. 11708001
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11708001 10 ml 6 PCS
11782252 0,5 ml 12 PCS
11712262 100 ml paquete de 6
11834602 1,5 ml 12 PCS
11702262 15 ml 6 PCS
11727981 1 ml 12 PCS
11786652 2,5 ml paquete de 6
11718001 20 ml 6 PCS
11728001 25 ml 6 PCS
12771158 3 ml paquete de 6
11706662 30 ml paquete de 6
11736672 40 ml paquete de 6
11796652 4 ml 6 PCS
11738001 50 ml 6 PCS
11797991 5 ml 6 PCS
11823141 9 ml paquete de 6
11716133 6 ml paquete de 6
11787991 2 ml 12 PCS
10448201 7 mL paquete de 6
11726133 8 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11708001 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1340160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    54.30€ / paquete de 6
    Ahorro 7.70€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con vidrio transparente AR™.
  • Una marca
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia 0,02 ml
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 450 mm
Tipo Pipeta volumétrica