Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS de vidrio AR™
Código de producto. 11732152
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volumen (métrico) unitSize
11732152 2 ml 12 PCS
11792162 100 ml paquete de 6
11772252 0,5 ml paquete de 12
11742162 10 ml 6 PCS
11752162 15 ml paquete de 6
11722152 1 ml paquete de 12
11762162 20 ml 6 PCS
11772162 25 ml paquete de 6
11722162 3 ml 6 PCS
11782162 50 ml paquete de 6
11732162 5 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11732152 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1340240
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS de vidrio AR™ Hirschmann Instruments™ están disponibles con marcas de graduación en tinción ámbar.
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Volumen entre dos marcas
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifikationer
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,01 mL
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 350 mm
Tipo Pipeta volumétrica
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.