Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase AS AR™
Description
- Conforme a DIN EN ISO 648
- Marca Uno, graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Specifications
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Tolerancia | 0,03 mL |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 530 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?