Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™
Código de producto. 11393854 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
11393854 6/Paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 11393854 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 29711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibradas para administrar (TD, Ex). La pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BRAND™ BLAUBRAND™ proporciona un tiempo de espera de sólo 5 segundos.
  • Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Tiempo de espera, 5 segundos
  • Todas™ las pipetas de bulbo BLAUBRAND se suministran con el número de lote y. se adjunta un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante
  • A petición también disponible con certificado individual o certificado de calibración DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Graduaciones una marca
Tipo de graduación Marcado DE
Cantidad 6/Paq.
Tolerancia ± 0,2 mL
Color Negro
Volumen (métrico) 9 ml
Longitud (métrico) 440 mm
Tipo Pipeta de bulbo volumétrica