Learn More
BRAND™ Matraz aforado de PMP de clase A
Código de producto. 17450144 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17450144 50 ml paquete de 2
17460144 100 ml paquete de 2
10621794 100 ml cada uno
17440144 25 ml paquete de 2
10261343 25 ml cada uno
10119242 50 ml cada uno
17430144 10 ml paquete de 2
10201303 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17450144 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.65€
    34.20€ / paquete de 2
    Ahorro 6.45€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricación en PMP transparente
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase A, DIN EN ISO 1042
  • Incluye un certificado de lote
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración para contener (TD, In)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (métrico) 146 mm
Límite de error ±0,06 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Tolerancia ±0,06 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase A