Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Para aplicaciones generales
- Bajo contenido de álcalis para una resistencia química fiable
- Vidrio borosilicato libre de calcio, magnesio y zinc
- La construcción en vidrio transparente proporciona una excelente visibilidad de la muestra
- Diseño de rosca para cierre seguro
- Adecuado para almacenamiento en laboratorio de propósito general y aplicaciones de muestras
Información de órdenes
Los tapones se envasan por separado
Compliance
Cumple con los requisitos de la norma ASTM™ E 438 de Clase A, Tipo I.
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 3,7 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
| Mostrar más |