Learn More
Clarithromycin, 960-1040 ^mg/mg, Thermo Scientific™
22.50€ - 332.00€
| CAS | 81103-11-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C38H69NO13 |
| Peso molecular (g/mol) | 747.964 |
| Número MDL | MFCD00865140 |
| Clave InChI | AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N |
| PubChem CID | 84029 |
| ChEBI | CHEBI:3732 |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
| SMILES | CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15457189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.MC |
100mg |
22.50€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15437189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.03 |
1g |
109.00€ 98.65€ / 1 g Ahorro 10.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15447189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66005.06 |
5g |
332.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit
| 81103-11-9 | |
| 747.964 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| CHEBI:3732 | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O |
| C38H69NO13 | |
| MFCD00865140 | |
| 84029 | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion |
Especificaciones
| Clarithromycin | |
| 81103-11-9 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00865140 | |
| 14,2339 | |
| AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N | |
| (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dion | |
| 84029 | |
| 747.95 |
| 960 to 1040μg/mg | |
| White | |
| C38H69NO13 | |
| 86°C | |
| Soluble in DMSO | |
| CCC1C(C(C(C(=O)C(CC(C(C(C(C(C(=O)O1)C)OC2CC(C(C(O2)C)O)(C)OC)C)OC3C(C(CC(O3)C)N(C)C)O)(C)OC)C)C)O)(C)O | |
| 747.964 | |
| CHEBI:3732 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : KF4997000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures