Learn More
Cinnarizine, Thermo Scientific™
An antihistamine
82.60€ - 215.00€
| CAS | 298-57-7 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C26H28N2 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.524 |
| Número MDL | MFCD00056037 |
| Clave InChI | DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N |
| Sinónimo | cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil |
| PubChem CID | 1547484 |
| ChEBI | CHEBI:31403 |
| Nombre IUPAC | 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| SMILES | C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15486459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.14 |
25g |
82.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15496459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.22 |
100g |
215.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 298-57-7 | |
| 368.524 | |
| DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N | |
| 1547484 | |
| 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine |
| C26H28N2 | |
| MFCD00056037 | |
| cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil | |
| CHEBI:31403 | |
| C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
Especificaciones
| Cinnarizine | |
| C26H28N2 | |
| 14,2305 | |
| Soluble in chloroform at 50mg/ml | |
| C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 | |
| 368.524 | |
| CHEBI:31403 |
| 298-57-7 | |
| MFCD00056037 | |
| cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil | |
| DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N | |
| 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine | |
| 1547484 | |
| 368.52 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 206-064-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TL3430000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures