Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de placas calefactoras Cimarec+™, ambiente a 400 °C, cerámica
Código de producto. 15413610 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Cerámica
Tamaño:
10,25 x 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 x 7,25 in
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
tipo de tapón:
AUS/CN
Reino Unido
UE
UE/Reino Unido
UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño Requisitos eléctricos tipo de tapón Tamaño de la unidad
15413610 Cerámica 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE cada uno
15483600 Cerámica 4,25 x 4,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15423610 Cerámica 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz AUS/CN cada uno
15453610 Aluminio 7,25 x 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
15463620 Cerámica 10,25 x 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE/Reino Unido cada uno
15483620 Cerámica 10,25 x 10,25 in 230 V, 50/60 Hz Reino Unido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15413610 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SP88857105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    493.12€ / paquete de 1
    Ahorro 86.88€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
La nueva serie de placas calefactoras con agitación Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Incluye Cable de alimentación
Peso con embalaje (imperial) 11,2 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 13 in
Tamaño 7,25 x 7,25 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 540 °C
Altura (imperial) 3,8 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 20,8 cm
Longitud (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 8,2 in
Peso (imperial) 11,2 lb
Peso (métrico) 5,1 kg
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
tipo de tapón UE
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,25 x 7,25 in
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Pantalla LED
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.