Learn More
Thermo Scientific™ Agitador de alta capacidad Cimarec™ Power Direct
Código de producto. 10642403 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10642403 40 L cada uno
1 options
Código de producto. 10642403 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50098760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00€
    1230.00€ / paquete de 1
    Ahorro 135.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agite hasta 40 l con el controlador integrado del Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, ideal para agitación de alta capacidad.
Agite hasta 40 l con el controlador integrado del Thermo Scientific™ Cimarec™ Power Direct, ideal para agitación de alta capacidad.
Características:
  • La función de parada rápida detiene la transmisión en menos de dos segundos, lo que minimiza los ciclos posteriores y reduce el riesgo de rotura del recipiente
  • Velocidades de agitación de 100 a 2000 rpm
  • Dispone de un controlador integrado con potencia ajustable que reduce el consumo de energía y la generación de calor
  • La carcasa de acero inoxidable hermética es fácil de limpiar y resistente a productos químicos
  • Las condiciones de funcionamiento son de - 10° a + 40 °C
  • Clase de protección IP22; fácil de limpiar con agua corriente
Incluye: Todos los modelos son de 100-240 V e incluyen un conjunto de cables con enchufes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 40 L
Tensión 100/240 V
Vataje 5/10/15/20 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,6 × 9,4 × 1,4 in (295 × 240 × 35 mm)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 295 mm
Anchura (imperial) 9,4 in
Anchura (métrico) 240 mm
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Garantía y oferta de servicio 90 días (limitado)
Modelo Power Direct
Clase de protección IP22
Intervalo de temperatura (métrico) De - 10 °C a + 40 °C (en funcionamiento)
Tipo Agitador
Peso (imperial) 5,5 lb
Peso (métrico) 2,5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza a los 5 años. Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.