Learn More
Macherey-Nagel™ Columna flash de polipropileno Chrombond™ FM 15/2 SiOH
Código de producto. 12884431 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Artikelnummer. Longitud (métrico) Pakningsstørrelse
12884431 90 mm paquete de 50
1 options
Artikelnummer. 12884431 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730881
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Para sistemas automatizados o colectores de vacío
  • Sistemas automatizados o colectores de vacío CHROMABOND™
  • Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
  • Alta capacidad de carga y eficacia de separación
  • Contrapresión constante, sellado hermético
  • Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Tekniske data
Longitud (métrico) 90 mm
Material Polipropileno
Tipo Columna Flash
Tipo de columna Columna Flash
Para utilizar con (equipo) Sistemas FlashMaster Biotage
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.