Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas SPE de polipropileno XTR CHROMABOND™
Código de producto. 10216281 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
250 mg
500 mg
3 g
4,5 g
8,3g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
15 ml
30 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 30
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Tamaño de la unidad
10216281 3 g 15 ml paquete de 30
10545371 250 mg 1 ml paquete de 100
10725952 4,5 g 30 ml paquete de 30
10690532 500 mg 3 ml paquete de 50
10286561 8,3g 45 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Los eluyentes con un contenido de alcohol demasiado alto provocan un aumento en el volumen de la fase acuosa en el XTR de CHROMABOND™. Aquí la columna podría sobrecargarse y la fase acuosa desplazarse de la columna. En este caso, se debe utilizar una columna de mayor capacidad.
Código de producto. 10216281 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 730489
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los eluyentes con un contenido de alcohol demasiado alto provocan un aumento en el volumen de la fase acuosa en el XTR de CHROMABOND™. Aquí la columna podría sobrecargarse y la fase acuosa desplazarse de la columna. En este caso, se debe utilizar una columna de mayor capacidad.
Diseñadas para ofrecer una alta calidad constante de lote a lote. Las columnas SPE de polipropileno Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR incluyen una fase de Kieselguhr para extracciones líquido-líquido. Las columnas presentan un tamaño de poro grande y un volumen de poro alto para su uso con soluciones acuosas altamente viscosas. Volúmenes a partir de 1–45 ml.
Columnas SPE de polipropileno con un material de base de kieselguhr de granos sin refinar (también conocido como tierra diatomácea, hidromatriz, celite), con un gran tamaño de poro y un gran volumen de poro. El valor de pH de las soluciones acuosas puede alterarse en la columna, a partir de 1–13, lo que permite la elución de diferentes compuestos de una muestra en condiciones optimizadas.
Aplicación:
Para la extracción líquido-líquido de soluciones acuosas altamente viscosas sin utilizar un embudo de separación. Las columnas ofrecen una alta capacidad de carga de agua sin paso durante la elución con disolventes orgánicos. También son adecuadas para eliminar pequeñas cantidades de agua de disolventes que no son miscibles con agua. 
  • Fluidos fisiológicos (sangre, plasma y suero) en la química clínica
  • Tintes en textiles
  • Análisis ambiental y alimentario
Ventajas:
  • Rápida, reproducible y económica
  • Preparación simultánea de varias muestras
  • No hay problemas con la separación de fases: sin formación de emulsiones
  • Altas velocidades de recuperación
  • Ahorro de tiempo y disolventes
  • Las soluciones orgánicas no tienen que secarse después de la separación
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 15 ml
Tipo de columna Polipropileno
Peso del lecho 3 g
Para utilizar con (aplicación) Extracción líquido-líquido
Absorbente XTR Chromabond
Tipo Columna XTR Chromabond