Learn More
Minigrip™ Bolsas con zona de escritura resellables
Código de producto. 10205074
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
40 mm
75 mm
100 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
65 mm
85 mm
140 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10205074 100 mm 140 mm paquete de 100
11326924 75 mm 85 mm paquete de 100
10001044 140 mm 140 mm paquete de 100
10366984 190 mm 190 mm paquete de 100
11961526 40 mm 65 mm 1000 PCS
10634185 40 mm 65 mm 100 PCS
10758235 75 mm 190 mm paquete de 100
30057395 75 mm 190 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10205074 Proveedor Minigrip™ N.º de proveedor BAJ340051C
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquete el contenido de bolsas con facilidad. Las bolsas con zona de escritura resellables Minigrip™ proporcionan tres líneas blancas específicamente diseñadas para escribir con rotulador o bolígrafo.
  • Polietileno
  • Resellable
  • Esterilizable en autoclave
  • Tres líneas de escritura para etiquetado
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Altura (métrico) 140 mm
Anchura (métrico) 100 mm