Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas resellables
Código de producto. 10071424
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Altura (métrico):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Tipo de producto:
Bolsa para escribir
Bolsa para muestras
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tipo de producto unitSize
10071424 140 mm 140 mm Bolsa para muestras paquete de 100
10264594 205 mm 280 mm Bolsa para escribir paquete de 100
11346934 205 mm 280 mm Bolsa para muestras paquete de 100
10779005 352 mm 325 mm Bolsa para muestras paquete de 100
11366934 280 mm 405 mm Bolsa para muestras paquete de 100
10021664 60 mm 60 mm - paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10071424 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor BAJ360090B
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas transparentes, excelentes para envíos y almacenamiento y también como bolsas para muestras. Las bolsas resellables Bryson Packaging™ son de polietileno.
  • Color transparente
  • Garantiza un sellado hermético
Especificaciones
Descripción Bolsa resellable
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras
Material Polietileno
Cantidad 100/paq.
Altura (métrico) 140 mm
Tipo de producto Bolsa para muestras
Capacidad (métrico) 1185 mL
Anchura (métrico) 140 mm