Learn More
Ansell Guantes desechables Microflex™ 93-260
Código de producto. 15653074
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15653074 Grande paquete de 50
15623074 XS paquete de 50
15633074 Pequeño paquete de 50
15643074 Medio paquete de 50
15663074 XL paquete de 50
15613074 2XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15653074 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93260090
Cantidad Precio
1 36.00€ / paquete de 50
10 32.40€ / paquete de 50
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección química fina aunque resistente con una comodidad inigualable. Los guantes desechables Microflex™ 93-260 tienen un exterior resistente a disolventes, una capa intermedia resistente a ácidos y bases y una capa interior que faci
  • Diseño de tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos, incluidos ácidos, disolventes y bases
  • La fina estructura de grado MIL proporciona mayor destreza y sensibilidad
  • Material muy suave y diseño ergonómico para un ajuste, comodidad y flexibilidad extraordinarios para llevarlos durante mucho tiempo
  • Índice bajo aceptable de poros (0,65 AQL) y puño más largo para proporcionar una protección segura contra sustancias peligrosas
  • Su procesamiento y la formulación sin silicona garantizan una mejor protección del producto
TABLA DE TAMAÑOS
  • XS – 5.5 a 6
  • S – 6.5 a 7
  • M – 7,5 a 8
  • L – 6.5 a 9
  • XL – 9.5 a 10
  • 2XL – 10.5 a 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad ASTM D3577, TIPO II, PPE 89/686, EN 420, 388 Y 374 CATEGORÍA III
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Azul
Desechables Un solo uso
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrile, Policloropreno
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño Grande
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0,198 mm
Estilo de dedo Con textura
Estilo de puño de los guantes Extendido, con cuentas
Modelo 93-260
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 50/paq.
Resistente a Productos químicos agresivos, incluidos ácidos, disolventes y bases
Resistencia a la tracción 22 MPa
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) 111 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.