Learn More
Chlorpheniramine maleate, 99%, Thermo Scientific™
37.60€ - 89.50€
| CAS | 113-92-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C20H23ClN2O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 390.86 |
| Número MDL | MFCD00069225 |
| Clave InChI | DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N |
| Sinónimo | chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate |
| PubChem CID | 5281068 |
| ChEBI | CHEBI:3645 |
| Nombre IUPAC | [3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11411000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25238.06 |
5g |
37.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11421000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25238.14 |
25g |
89.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 113-92-8 | |
| 390.86 | |
| DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N | |
| 5281068 | |
| [3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate |
| C20H23ClN2O4 | |
| MFCD00069225 | |
| chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate | |
| CHEBI:3645 | |
| OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1 |
Especificaciones
| Chlorpheniramine maleate | |
| C20H23ClN2O4 | |
| chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate | |
| OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1 | |
| 390.86 | |
| CHEBI:3645 | |
| 99% |
| 113-92-8 | |
| MFCD00069225 | |
| DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N | |
| [3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate | |
| 5281068 | |
| 390.86 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 204-037-5
missing translation for 'rtecsNumber' : US6503000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures