Learn More
Thermo Scientific™ Chlorazol Black E
124.62€
CAS 1937-37-7
Fórmula molecular C34H25N9Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 781.73
Número MDL MFCD00066363
Clave InChI OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Azo Black; C.I. 30235
PubChem CID 44135447
Nombre IUPAC disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11430803
SDS Ver documentos
Thermo Scientific™
A13259.18
50g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
1937-37-7
781.73
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
44135447
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C34H25N9Na2O7S2
MFCD00066363
Azo Black; C.I. 30235
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Especificaciones
Chlorazol Black E
C34H25N9Na2O7S2
Azo Black; C.I. 30235
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
781.73
781.73
1937-37-7
MFCD00066363
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
44135447
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H350-H361
May cause cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 217-710-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6160000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures