Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para congeladores horizontales ULT
Produktkod. 15789529 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Admite:
12 cajas (2 in)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (13)
Förpackningsstorlek
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Admite unitSize
15789529 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11) cada uno
15709539 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (13) cada uno
15779529 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10) cada uno
15799529 12 cajas (2 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Produktkod. 15789529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.75€
    32.72€ / paquete de 1
    Ahorro 12.03€
    26% Descuento
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Las gradillas de control de inventario de Fisherbrand son ideales para todas las aplicaciones de almacenamiento en frío. Se adaptan a todos los tipos estándar de congeladores horizontales ULT.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Barra de bloqueo está incluida.
Specifikationer
Admite Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador horizontal
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 615 x 143 x 140 mm
Tipo de producto Gradilla vertical
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.