Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para congeladores horizontales ULT
Código de producto. 15779529 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
12 cajas (2 in)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (13)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15779529 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10) cada uno
15709539 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (13) cada uno
15789529 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (11) cada uno
15799529 12 cajas (2 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15779529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.66€
    38.81€ / paquete de 1
    Ahorro 4.85€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de control de inventario de Fisherbrand son ideales para todas las aplicaciones de almacenamiento en frío. Se adaptan a todos los tipos estándar de congeladores horizontales ULT.
  • Soporta criocajas estándar.
  • Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
  • Barra de bloqueo está incluida.
Especificaciones
Admite Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (10)
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Criocajas estándar de 2 pulg.
Para utilizar con (equipo) Ultracongelador horizontal
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 559 x 143 x 140 mm
Tipo de producto Gradilla vertical