Learn More
Fisherbrand™ Bomba de diafragma resistente a productos químicos
Código de producto. 30113035 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
2.0 a 2.2 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
30113035 2.0 a 2.2 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 30113035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1405.61€ / paquete de 1
    Ahorro 694.39€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de vacío sin aceite compacta y portátil que ofrece una resistencia química inigualable. Las diafragmas moldeadas ofrecen un funcionamiento silencioso, vibraciones mínimas e intervalos de servicio prolongados. Válvula de lastre de gas integrada para
  • Bomba de última generación ideal para aplicaciones de evaporación
  • Diseño compacto, portátil y liviano
  • Bombea una amplia gama de vapores de disolventes y ácidos
  • Vacío final mejorado: evaporación de disolventes de alto punto de ebullición
  • Realizar más trabajo: tiempos de proceso hasta un 30% más rápidos
  • Brida DN 16 KF intercambiable/boquilla de manguera DN 8 para entrada
  • Mantenimiento rápido y sencillo: no se requieren herramientas especiales
  • Resistencia superior a la corrosión con piezas de PTFE y fluoropolímero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5 mbar
Tipo de motor Motor de CA monofásico
Peso con embalaje (métrico) 13 mm
Incluye Cables de alimentación de UE, Reino Unido, boquilla de manguera de 8 mm
Velocidad motor 1500 rpm
Certificaciones/conformidad CE
Material Aluminio, PTFE, acero inoxidable
Nivel de ruido 44 dB (A)
Tipo de tapón Conectores Schuko y de Reino Unido
Peso (métrico) 11.3 mm
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2.0 a 2.2 m3/h
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 169 mm
Longitud global (métrico) 265 mm
Anchura global (métrico) 230 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma resistente a productos químicos
Clasificación de carcasa IP54
N. º de cabezales de bomba 2
N.º de etapas 2
Presión máxima 1100 mbar
Para utilizar con (equipo) Horno de vacío, evaporador rotatorio, concentrador de vacío, filtración
Tensión 220/240 V