Learn More
Fisherbrand™ Rollo de absorbente de productos químicos
Código de producto. 15863720 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
149 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15863720 149 l paquete de 2
1 options
Código de producto. 15863720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    229.57€ / paquete de 2
    Ahorro 146.43€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los rollos absorbentes son rollos absorbentes de productos químicos verdes de 2 capas pegados y con doble perforación, de peso medio que absorben sustancias químicas y líquidos peligrosos. El no tejido de un extremo proporciona una resistencia adicional y
  • No se degrada ni provoca reacción química peligrosa con el líquido absorbido
  • El color verde avisa a los trabajadores de que el producto se utiliza para líquidos peligrosos.
  • El color verde también permite al usuario identificar y separar los residuos peligrosos para su eliminación.
  • Perforada por el medio y en transversal, permite el uso de la cantidad correcta y precisa de material. Reduce los residuos
  • Ideal para limpiar derrames de productos químicos o para su uso en laboratorios.
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Absorbencia Viscosidad media saturada: 12.5x
Color Verde
Capacidad (métrico) 149 l
Material Polipropileno
Tipo Absorbente químico
Para utilizar con (aplicación) Absorbente de productos químicos que deja poca pelusa para líquidos a agua, aceite o disolvente: excesos de pulverización, fugas, goteos en áreas de almacenamiento de bidones y líquidos, estaciones de trabajo, alrededor y laboratorios.
Cantidad de embalaje 2 rollos
Grosor 2 capa
Dimensiones (L x An) 46 m x 380 mm
Longitud (métrico) 46 m
Anchura (métrico) 380 mm