Learn More
Fisherbrand™ Almohada de absorbente de productos químicos
Código de producto. 15813730 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
42 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15813730 42 l paquete de 32
1 options
Código de producto. 15813730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almohada de absorbente de productos químicos rellena de polipropileno verde que absorbe productos químicos y líquidos peligrosos. Ideal para absorber derrames y fugas de líquidos en espacios limitados o bajo fuentes de goteo contante.
  • Relleno de polipropileno verde
  • Ideal para derrames y fugas de líquidos, o bajo fuentes de goteo constante.
  • Perfectos para usar en áreas pequeñas o de difícil acceso.
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Absorbencia Hidrófilo, oleófilo
Color Verde
Descripción Almohada de absorbente de productos químicos
Capacidad (métrico) 42 l
Material Meltblown, no tejido
Tipo Absorbente de químicos
Para utilizar con (aplicación) Bajo fuentes de goteo constante, en espacios estrechos, para derrames grandes una vez contenidos. Líquidos a base de agua, aceite o disolvente.
Cantidad de embalaje 32/paq.
Dimensiones (L x An) 230 x 230 mm
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 230 mm
Peso (métrico) 4,5 kg