Learn More
Hanna Instruments™ Termómetros digitales de control de temperatura
Código de producto. 13039322
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
105 mm
110 mm
Diámetro de la sonda (métrico):
3 mm
3 mm
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3.30 GR
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Diámetro de la sonda (métrico) Tamaño de la unidad
13039322 105 mm 3 mm cada uno
15350684 - 3,6 mm 3.30 GR
15379353 110 mm 3 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13039322 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI98501
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable que proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio intervalo de temperaturas sin necesidad de preocuparse por roturas o la condensación.
  • Función de comprobación de calibración única
  • Alta precisión única de ± 0,3 °C entre el rango crítico de -20 °C a 90 °C
  • Elección de modelos con sonda fija o sonda en cable de 1 m
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AISI 316, compatible con HACCP
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocinado), laboratorio
Altura (métrico) 66 mm
Incluye Sonda
Longitud de la sonda (métrico) 105 mm
Tipo de sonda Fijo
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 51,3 g
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital