Learn More
R&L Enterprises™ Abrazadera de cadena
Código de producto. 12936826 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
De 0 a 150 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12936826 De 0 a 150 mm de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 12936826
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona soporte para artículos de 0 a 150 mm de diámetro. Las abrazaderas de cadena de R&L Enterprises™ tienen mordazas que se aprietan mediante el uso de un tornillo de tensión con cabezal de plástico.
  • Diámetro del eje de 10 mm
  • Las piezas del eje y del tensor están chapadas en níquel
  • La cadena está revestida de caucho
  • Con mordazas revestidas de corcho
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas con cadena
Material Cadena revestida de caucho
Incluye Mandíbulas revestidas de corcho
Tamaño De 0 a 150 mm de diámetro