Learn More
Cetirizine dihydrochloride, 99+%, Thermo Scientific™
163.00€ - 465.00€
| CAS | 83881-52-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C21H27Cl3N2O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 461.81 |
| Número MDL | MFCD00941428 |
| Clave InChI | PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler |
| PubChem CID | 55182 |
| Nombre IUPAC | dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride |
| SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.06 |
5g |
163.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15425749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.09 |
10g |
228.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63549.14 |
25g |
465.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCetirizine dihydrochloride is used as a Histamine H-1 receptor antagonist, antihistaminic, piperazines. Inhibits activation of eosinophils and neutrophils. Non-sedating type histamine H1-receptor antagonist; major metabolite of hydroxyzine. Pharmacological activity resides primarily in the (R)-isomer.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
| 83881-52-1 | |
| 461.81 | |
| PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N | |
| 55182 | |
| [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 |
| C21H27Cl3N2O3 | |
| MFCD00941428 | |
| cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler | |
| dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride |
Especificaciones
| Cetirizine dihydrochloride | |
| C21H27Cl3N2O3 | |
| 14,2022 | |
| Soluble in water,DMSO,ethanol,and methanol. | |
| [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1 | |
| 461.81 | |
| 461.82 |
| 83881-52-1 | |
| MFCD00941428 | |
| cetirizine dihydrochloride, zyrtec, reactine, cetirizine hydrochloride, 2-2-4-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazin-1-yl ethoxy acetic acid dihydrochloride, alerlisin, alercet, alergex, alertisin, cetriler | |
| PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYNA-N | |
| dihydrogen 2-(2-{4-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetic acid dichloride | |
| 55182 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : AG0980000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Cetirizine dihydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Cetirizine hydrochloride