Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de 9 mm de rosca corta, vidrio ámbar, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,85 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Línea de productos | SureStop |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |