Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de 9 mm de rosca corta, vidrio ámbar, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13439748 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Marking Spot Tamaño de la unidad
13439748 Sí paquete de 100
15572320 No paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13439748
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit certificado, incluye 100 viales y 100 tapones con septos premontados.
  • Kit certificado ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Ámbar
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Dureza 45° orilla A
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Grosor (métrico) 1.0 mm
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm