Learn More
Fisherbrand™ Frascos para encajadoras certificados de boca estrecha y de bajo nivel de partículas
Código de producto. 13174364 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13174364 500 ml paquete de 24
13158063 125 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13174364
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de polvos secos. Los frascos Packer de boca ancha certificados de bajo nivel de partículas Fisherbrand™ se fabrican con vidrio sódico-cálcico transparente.
  • Vidrio transparente graduado
  • La boca ancha facilita el acceso
  • Con tapón de polipropileno blanco con revestimiento de espuma de polietileno con exterior de PTFE
  • Certificación de limpieza para nivel bajo de partículas, certif
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Procedimiento de limpieza Agua purificada USP
Color Transparente
Descripción Frasco de boca ancha
Material Vidrio sodocálcico
Longitud (métrico) 74 mm
Cantidad 24/pack
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 145 mm
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 70-400 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis
Tipo de producto Frasco graduado