Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston con certificación de bajo nivel de partículas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescrizione
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos certificados tipo Boston con nivel bajo de partículas Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico transparente.
- Boca estrecha, vidrio transparente
- Certificado de limpieza para nivel bajo de partículas, certificado de análisis incluido
- Cinco partículas o menos por mL de agua para inyectables en sala limpia de clase 100/10
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Transparente |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 24/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | Polivinilo |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Revestimiento del tapón | Polivinilo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?