Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos tipo Boston con certificación de bajo nivel de partículas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos y muestras. Los frascos redondos certificados tipo Boston con nivel bajo de partículas Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico transparente.
- Boca estrecha, vidrio transparente
- Certificado de limpieza para nivel bajo de partículas, certificado de análisis incluido
- Cinco partículas o menos por mL de agua para inyectables en sala limpia de clase 100/10
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Procedimiento de limpieza | Agua purificada USP |
| Color | Transparente |
| Material | De cristal |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Cantidad | 12/pack |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | Polivinilo |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |