Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lados rectos con certificación de limpieza
Código de producto. 11724299 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11724299 1 l paquete de 12
11794289 125 ml 24 PCS
11714299 500 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11724299
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
Ideal para el muestreo de suelos y para aplicaciones medioambientales. Los frascos de lados rectos limpios certificados Fisherbrand™ están fabricados con vidrio sodocálcico de color transparente.
  • Limpiados según las directrices de la EPA para semivolátiles, pesticidas, PCB y metales
  • Las paredes con lados rectos permiten la extracción completa del contenido
  • Los frascos son esterilizables en autoclave, pero los tapones no
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 74 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 12/paq.
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PTFE
Closure Included Sí
Altura (métrico) 170 mm
Revestimiento del tapón Polietileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 95 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 32 oz
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis